Learn More
O-xylène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
58.09€ - 317.58€
Identifiants chimiques
CAS | 95-47-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.17 |
Numéro MDL | MFCD00008519 |
Clé InChI | CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes |
CID PubChem | 7237 |
ChEBI | CHEBI:28063 |
Nom IUPAC | 1,2-xylène |
SMILES | CC1=CC=CC=C1C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10306600
|
Thermo Scientific Acros
140990010 |
1 L | Flacon en verre |
58.09€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407540
|
Thermo Scientific Acros
140990025 |
2.5 L | Flacon en verre |
98.39€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114953
|
Thermo Scientific
140990100 |
10 L | Récipient en plastique |
317.58€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-47-6 | |
106.17 | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
7237 | |
1,2-xylène |
C8H10 | |
MFCD00008519 | |
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes | |
CHEBI:28063 | |
CC1=CC=CC=C1C |
Spécification
o-Xylene | |
Pure | |
Incolore | |
143.0°C to 145.0°C | |
Authentique | |
1.5038 to 1.5058 | |
0.878 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.81 mPa.s (20°C) | |
15, 10278 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents | |
CC1=CC=CC=C1C | |
106.17 | |
CHEBI:28063 | |
99% |
-25.0°C | |
95-47-6 | |
0.8780g/mL | |
31°C | |
Liquide | |
99% | |
C8H10 | |
MFCD00008519 | |
05, 362 | |
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-xylène | |
7237 | |
106.17 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée,
Nocif par inhalation,
Nocif par contact cutané,
Liquide et vapeur inflammables,
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires,
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage,
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes, Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, Continuer à rincer,
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes, - Ne pas fumer,
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin,
NE PAS faire vomir,
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication, Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité, Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité,
Danger
- o-Xylene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1