Learn More
Chlorure d’o-tolooyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10438500
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 933-88-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000668
Clé InChI GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
CID PubChem 70276
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau o-Toluoyl chloride
Note relative au nom 99%
Couleur Rose à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 88°C to 90°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCl
Indice de réfraction 1.5540 to 1.556
Quantité 100 g
Beilstein 09, 464
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • o-Toluoyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.