Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de O-tert-butyl-D-sérine, 98 %, Thermo Scientific™
146.73€ - 587.93€
Identifiants chimiques
CAS 78537-14-1
Formule moléculaire C8H18ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 211.686
Numéro MDL MFCD00077108
Clé InChI PCIABNBULSRKSU-FYZOBXCZSA-N
Synonyme h-d-ser tbu-ome.hcl, h-d-ser tbu-ome hydrochloride, o-t-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, ser tbu-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, h-d-ser tbu-ome hcl, o-tert-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, methyl o-tert-butyl-d-serinate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride
CID PubChem 13571432
Nom IUPAC méthyle (2R)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]propanoate ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)OC)N.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15448566
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63874.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15458566
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63874.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
78537-14-1
211.686
PCIABNBULSRKSU-FYZOBXCZSA-N
13571432
CC(C)(C)OCC(C(=O)OC)N.Cl
C8H18ClNO3
MFCD00077108
h-d-ser tbu-ome.hcl, h-d-ser tbu-ome hydrochloride, o-t-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, ser tbu-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, h-d-ser tbu-ome hcl, o-tert-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, methyl o-tert-butyl-d-serinate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride
méthyle (2R)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]propanoate ; chlorhydrate
Spécification
O-tert-Butyl-D-serine methyl ester hydrochloride
Blanc
MFCD00077108
h-d-ser tbu-ome.hcl, h-d-ser tbu-ome hydrochloride, o-t-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, ser tbu-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, h-d-ser tbu-ome hcl, o-tert-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, methyl o-tert-butyl-d-serinate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride
CC(C)(C)OCC(C(=O)OC)N.Cl
211.686
211.69
Poudre
78537-14-1
C8H18ClNO3
2041979
PCIABNBULSRKSU-FYZOBXCZSA-N
méthyle (2R)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]propanoate ; chlorhydrate
13571432
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante