Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de O-tert-butyl-D-sérine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458566
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78537-14-1
Formule moléculaire C8H18ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 211.686
Numéro MDL MFCD00077108
Clé InChI PCIABNBULSRKSU-FYZOBXCZSA-N
Synonyme h-d-ser tbu-ome.hcl, h-d-ser tbu-ome hydrochloride, o-t-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, ser tbu-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, h-d-ser tbu-ome hcl, o-tert-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, methyl o-tert-butyl-d-serinate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride
CID PubChem 13571432
Nom IUPAC méthyle (2R)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]propanoate ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-D-serine methyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 2041979
Quantité 25 g
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre