Learn More
O-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.60€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-54-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00007721 |
Clé InChI | GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine |
CID PubChem | 7243 |
ChEBI | CHEBI:34043 |
Nom IUPAC | benzène-1,2-diamine |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10542911
|
Thermo Scientific Acros
130552500 |
250 g | Flacon en verre |
59.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10133420
|
Thermo Scientific Acros
130550010 |
1 kg | Flacon en verre |
192.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553504
|
Thermo Scientific Acros
130550050 |
5 kg | Récipient en plastique |
356.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-54-5 | |
108.14 | |
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N | |
7243 | |
benzène-1,2-diamine |
C6H8N2 | |
MFCD00007721 | |
o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine | |
CHEBI:34043 | |
C1=CC=C(C(=C1)N)N |
Spécification
o-Phenylenediamine | |
97.5 | |
100.0°C to 103.0°C | |
256.0°C to 258.0°C | |
Authentique | |
C6H8N2 | |
MFCD00007721 | |
01,834; 08,393 | |
o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine | |
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N | |
benzène-1,2-diamine | |
7243 | |
108.14 | |
Poudre cristalline |
95-54-5 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
136°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H4(NH2)2 | |
13, IV, 38 | |
15, 7396 | |
Solubility in water: 54g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform | |
C1=CC=C(C(=C1)N)N | |
108.14 | |
CHEBI:34043 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Susceptible de causer
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter le rejet dans l’environnement
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-430-6
Recommended Storage : Ce produit a tendance à s’assombrir pendant le stockage
- o-Phenylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.