Learn More
Tétrafluoroborate de O-(N-succinimidyl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11905591
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105832-38-0
Formule moléculaire C9H16BF4N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 301.05
Numéro MDL MFCD00077875
Clé InChI YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tstu, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4, pubchem12781
CID PubChem 9857522
Nom IUPAC [Diméthylamino-(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)oxyméthyllidène]-diméthylazanium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 34.47 to 37.34% C, 13.40 to 14.52% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 301.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.