Learn More
Sel de sodium, O-Cresolsulfonphtaleindi-(acide méthylamino-ioacétique), pur, réactif spécial pour métaux, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Couleur | Violet |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 g |
Conditionnement | Cuve en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- o-Cresolsulfonphthaleindi-(methyl-iminodiacetic acid) sodium salt
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sel de sodium, O-Cresolsulfonphtaleindi-(acide méthylamino-ioacétique), pur, réactif spécial pour métaux, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu