Learn More
Sulfimide o-Benzoïque, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. It is used in high performance liquid chromatographic method for the simultaneous separation and determination of acesulfame potassium, saccharine and aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. Il est utilisé dans une méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance pour la séparation et la détermination simultanées de l’acésulfame potassium, de la saccharine et de l’aspartame.
Solubilité
Soluble dans l’eau (3,3 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | o-Benzoic sulfimide |
Point de fusion | 227°C to 230°C |
Densité | 0.828 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 6888 |
Merck Index | 14,8311 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (3.3g/L at 20°C). |
Poids de la formule | 183.18 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10241898 | Certificat d’analyse | 08/07/2022 | B23938.0E,B23938.22,B23938.36 |
10151557 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B23938.0E,B23938.22,B23938.36 |
10224567 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B23938.0E,B23938.22,B23938.36 |
10115502 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B23938.0E,B23938.22,B23938.36 |
10205057 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B23938.0E,B23938.22,B23938.36 |