Learn More
O-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11444023
O-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11444023
1000 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11444023
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10288.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’o-Anisidine est utilisée dans les colorants, les parfums et les produits pharmaceutiques intermédiaires. Elle est utilisée pour produire du colorant azoïque.
Solubilité
Soluble dans l’acide inorganique dilué, l’alcool, l’éther diéthylique. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants, les anhydrides acides, les chloroformates, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-04-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007688
Clé InChI VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
CID PubChem 7000
ChEBI CHEBI:82288
Nom IUPAC 2-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Specifications
Nom chimique ou matériau o-Anisidine
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.092
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.574
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2431
Beilstein 386210
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,667
Informations sur la solubilité Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248609 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Numéro de lot5001H26P Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Numéro de lot10243372 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/09/2022 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Numéro de lotD6320B Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Numéro de lot10208307 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Anisidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: o-Anisidine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
O-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >