Learn More
Hexafluorophosphate d’O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.68€ - 385.92€
Identifiants chimiques
CAS 148893-10-1
Formule moléculaire C10H15F6N6OP
Poids moléculaire (g/mol) 380.24
Numéro MDL MFCD00274639
Clé InChI JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
CID PubChem 9886157
Nom IUPAC [Diméthylamino(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11382029
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26082.03
1 g
36.68€
1g
11392029
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26082.06
5 g
113.57€
5g
11302039
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26082.14
25 g
385.92€
25g
Description
Description
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′i-tétraméthyluronium hexafluorophosphate est un réactif de couplage et utilisé comme additif dans la synthèse des peptides. Il intervient également de manière efficace pour accélérer le processus de couplage et réduire la perte d’intégrité chirale.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les matériaux très acides ou alcalins.
Spécification
Identifiants chimiques
148893-10-1
380.24
JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
9886157
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
C10H15F6N6OP
MFCD00274639
hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
[Diméthylamino(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
Spécification
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
∼185°C (decomposition)
MFCD00274639
hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
[Diméthylamino(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
9886157
99%
148893-10-1
C10H15F6N6OP
Moisture sensitive
Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
380.24
380.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ5633000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote