Learn More
Masterflex™ Raccord à mamelon fileté en nylon
Marque: Masterflex™ 06349-71
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccord nylon fileté NPT• Bonne résistance à la déformation
• Bonne résistance chimique aux solvants
• Pression maximale: 14 bar
• Température d'utilisation: -40 à +95°C
• Raccord nylon droit MNPT
• Raccord
Spécification
Raccord à mamelon fileté | |
Pour tuyau de 1/4 po | |
1-1/4 x 9/16 x 5/16 po |
Nylon | |
6/boîte | |
0,25 in |