Learn More
Masterflex™ Raccords de pinces sanitaires en nylon
Compatibles avec les raccords Tri-Clamp™ en métal et en plastique
Marque:  Masterflex™ 30508-29
Code produit. 16629882
  • 90.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance chimique
  • Faibles caractéristiques de lixiviation
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavables
Pince sanitaire
Raccords Tri-Clamp
Blanc
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Nylon
4 po