Learn More
Masterflex™ Raccords de pinces sanitaires en nylon
Compatibles avec les raccords Tri-Clamp™ en métal et en plastique
Marque: Masterflex™ 30508-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance chimique
- Faibles caractéristiques de lixiviation
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Pince sanitaire | |
Raccords Tri-Clamp | |
Blanc |
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) | |
Nylon | |
2 po |