Learn More
Brady™ Nylon Printer Labels for ID Pro Plus, LS 2000 and BradyMarker XC Plus
Blank, printable, nylon cloth labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™ and BradyMarker printers.
71.20€ - 101.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | Yellow |
Finition | Matte |
Matériau | Nylon Cloth (B-499) |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Hauteur (métrique) de la zone imprimable | Largeur (métrique) | Largeur (métrique) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Hauteur (métrique) de la zone imprimable | Largeur (métrique) | Largeur (métrique) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11558704
|
Brady™
232624 |
7.1 mm | 7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
71.20€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11578704
|
Brady™
232639 |
12.7 mm | 12.7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
101.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
This material is a UL-Recognised component when printed with R2000 and R5000 dot matrix ribbons.
- High adhesion
- Low profile
Spécification
Autoclavable | |
Yellow | |
Nylon Cloth (B-499) | |
Non-sterile | |
I.D. PRO Handheld Labeler, LS2000 Labeling System | |
500 Labels | |
-40°C to +90°C |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Equipment and Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking | |
1 | |
Rectangle | |
0.17 mm |