Learn More
Azpack™ Attaches-câbles non retirable en nylon, 370 x 4,8 mm
Attachez et rangez les câbles, fils et autres éléments de l’ordinateur. Les attaches-câbles non retirables en nylon Azpack™, 370 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Marque: Azpack™ 11398083
Informations supplémentaires : Poids : 0.23670kg
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.- Matériau - nylon
- Température de fonctionnement : attaches-câbles -40°C à 85°C, bases adhésives -20°C à 60°C
- Classification d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Attache de câble | |
Noir | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 classe V2 |
Nylon | |
360 mm | |
370 x 4,8 mm | |
100/paquet |