Learn More
Azpack™ Attaches-câbles non retirable en nylon, 300 x 4,8 mm
Attachez et rangez les câbles, fils et autres éléments de l’ordinateur. Les attaches-câbles non retirables en nylon Azpack™, 300 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
30.15€
Spécification
Type | Attache-câble |
---|---|
Matériau | Nylon |
Longueur (métrique) | 300 mm |
Largeur (métrique) | 4,8 mm |
Dimensions (L x l) | 300 x 4,8 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338093
|
Azpack™
11338093 |
Transparent |
30.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.- Matériau - nylon
- Température de fonctionnement : attaches-câbles -40°C à 85°C, bases adhésives -20°C à 60°C
- Classification d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Attache-câble | |
300 mm | |
300 x 4,8 mm | |
100/paquet |
Nylon | |
4,8 mm | |
22 kg | |
UL94 Classe V2 |