Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 200 x 4,8 mm
Attachez et rangez vos câbles d’ordinateur, fils et autres éléments. Les attache-câbles non retirables en nylon Azpack™, 200 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Marque:  Azpack™ 12396377
Code produit. 12396377
  • 17.15€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
  • Matériau : nylon
  • Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
  • Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Spécification
Attache-câble
Marron
4,8 mm
22 kg
UL94 classe V2
Nylon
200 mm
200 x 4,8 mm
100/boîte