Learn More
Fisherbrand™ Filtre à membrane en nylon
Code produit. 11714516 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 11714516
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Membrane hydrophile naturelle conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l’utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux.
  • Membrane hydrophile naturelle
  • Conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l’utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux
  • Flexibles, durables et résistants aux déchirures
  • Autoclavable à 135°C
  • Compatibilité chimique efficace avec les solutions aqueuses et alcooliques et les solvants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Point à bulle 3.4bar
Couleur blanc
Type de filtre Microfiltration
Matériau Nylon
Porosité 0.22 μm
Stérilité Non stérile
Débit 9,9 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérilisante de solutions aqueuses, solvants organiques, élimination des particules et bactéries (glycémie, cholestérol sérique, médicaments)
Débit de gaz 1,7 L/min./cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (métrique) 13 mm