Learn More
Brady™ Nylon Cloth Wrap-around Labels for M611, BMP61 and BMP71
Nylon cloth wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces, such as wire and cable.
Marque:  Brady™ 018499
Code produit. 11508943
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polyamide-coated nylon cloth material with permanent acrylic adhesive
  • Thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40°F to 193°F (-40°C to 90°C)
Spécification
Spécification
Autoclavable
White
Nylon Cloth (B-499)
Non stérile
BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
100 Labels
-40°C à +90°C
104.8 mm
101.6 mm
25.4 mm
Permanent Acrylic
Matte
Transfert thermique
Equipment and Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
1
Rectangle
0.17 mm
101.6 mm
25.4 mm