Learn More
Masterflex™ Colliers de serrage en nylon pour raccords sanitaires
Code produit. p-8004324
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 à 38,1 mm
de 12,7 à 19,05 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13198169
Marque: Masterflex™ 3050823
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez les conditions sanitaires avec ces pinces. Pince en nylon Cole-Parmer™ pour raccords sanitaires offrant une excellente résistance chimique et de faibles caractéristiques lixiviables.
Ces pinces permettent de maintenir des conditions sanitaires. Pince en nylon Cole-Parmer™ pour raccords sanitaires garantissant une excellente résistance chimique et de faibles caractéristiques lixiviables.
  • Faible lixiviabilité
  • Stériliser à l’oxyde d’éthylène (ETO)
  • Compatible avec les raccords Tri-Clamp™
Spécification
Matériau Nylon
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 25,4 à 38,1 mm
Type de produit Pince pour tubulure