missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NVL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA537005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 95 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
NVL Polyclonal antibody specifically detects NVL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.Spécification
NVL | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
NVL | |
1200009I24Rik; Nuclear valosin-containing protein-like; nuclear VCP-like; nuclear VCP-like protein; Nvl; NVL2; NVLp | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
289323, 4931, 67459 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
O15381, Q9DBY8 | |
NVL | |
Synthetic peptide corresponding to amino acids 393-438 of human NVL | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu