Learn More
Thermo Scientific™ Écrous pour les connexions des colonnes GC capillaires
Utilisez des écrous Thermo Scientific™ avec des ferrules compatibles pour éliminer les fuites et connecter vos colonnes GC capillaires à votre instrument.
52.78€ - 75.37€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15125256
|
Thermo Scientific™
35050458 |
Écrou de serrage, hexagonal, 1/4 po (M6) pour colonnes capillaires GC | GC Trace série 1300 (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) et GC Agilent |
52.78€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10157514
|
Thermo Scientific™
290BT239 |
Écrou en laiton pour ferrules 15 % graphite / 85 % vespel | Ferrules de graphite / vespel |
75.37€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez des écrous Thermo Scientific™ avec des ferrules compatibles pour éliminer les fuites et connecter vos colonnes GC capillaires à votre instrument. Les ferrules Thermo Scientific™ sont disponibles en trois matériaux différents : 100 % de graphite, 15 % de graphite/85 % de Vespel ou en métal SilTite, et diverses dimensions correspondant au diamètre interne de votre instrument et de votre colonne capillaire. Utilisez l’écrou compatible avec votre ferrule.
Spécification
Écrou pour colonnes capillaires |