Learn More
Fisherbrand™ Mélangeurs oscillants - vitesse variable
Permettent le mélange uniforme doux des liquides dans des tubes, plaques, flacons de culture et boîtes
754.00€
Spécification
Angle d’oscillation | 20 ° |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 0,8 kg |
Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 tr/min |
Vitesse de rotation | 2 à 60 tr/min |
Alimentation électrique | 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15594070
|
Fisherbrand™
88861044 |
Prise EU, UK, CN | CE |
754.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- La vitesse variable de 2 à 60 tr/min permet un mélange doux et continu des échantillons
- La conception compacte et à profil bas permet l’installation à chaque station de travail. La plateforme 12 x 10.5 po accueille plusieurs tubes et récipients
- L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, même après une coupure de l’alimentation
- Plage de températures de fonctionnement : - 5 à 40C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les chambres sans CO2
- Continuez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
- Alarme sonore et visuelle - En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique“Fin“ et clignote en permanence.
- Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche
Garantie
2 ans
Spécification
20 ° | |
± 1 tr/min | |
100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz | |
5°C à 40°C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les chambres exempts de CO2 | |
1.8 lb | |
Plateforme en aluminium | |
10,7 po | |
16,3 in | |
415 mm | |
10,5 po | |
266 mm | |
6 kg | |
Mélangeur oscillant avec inclinaison de 20° - Vitesse variable | |
0 min à 99 h et 59 min |
0,8 kg | |
2 à 60 tr/min | |
100/240 V | |
1 A | |
50/60 Hz | |
16,3 x 11,5 x 10,7 po (415 x 293 x 273 mm) | |
273 mm | |
12 in | |
306 mm | |
293 mm | |
13,2 lb | |
Sonore et visuelle | |
LED | |
2 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Mélangeurs oscillants - vitesse variable