Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Welcome Pack, 3-8%
Le pack de bienvenue Tris-acétate NuPAGE contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE nécessaires pour commencer à utiliser la mini cuve à gel.
914.00€ - 922.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Mini-cuve à gel Mini Gel Tank |
---|---|
Pourcentage de gel | 3 à 8% |
Dimensions de gel | Mini |
GelThickness | 1,0 mm |
Type de gel | Tris-acétate |
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15854042
|
Invitrogen™
EA0375A |
10 puits |
914.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864042
|
Invitrogen™
EA0375B |
12 puits |
914.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874042
|
Invitrogen™
EA0375C |
15 puits |
922.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les packs de bienvenue Tris-acétate NuPAGE contiennent tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la mini cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les durées de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Le pack de bienvenue NuPAGE Tris-Acétate contient :
• Cuve à gel mini (A25977)
• Gels mini NuPAGE Tris-acétate (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de migration NuPAGE Tris-acétate SDS, 20X (LA0041)
• Tampon d’échantillon NuPAGE LDS, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Étalon de protéines précoloré HiMark (LC5699)
À propos de la cuve à gel mini
La cuve à gel mini est compatible avec tous les gels mini Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels NuPAGE Tris-Acétate
Les gels de protéines NuPAGE Tris-Acétate offrent une excellente séparation des protéines à poids moléculaire élevé. Les gels NuPAGE Tris-Acétate sont des gels de polyacrylamide haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système Laemmli traditionnel. La formulation unique du tampon permet de maintenir un pH faible pendant l’électrophorèse, ce qui se traduit par une résolution supérieure des protéines par rapport aux gels Tris-glycine SDS-PAGE traditionnels.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) et, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank | |
Mini | |
Tris-acétate | |
NuPAGE™ | |
Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |
3 à 8% | |
1,0 mm | |
40 à 500 kDa | |
1 Welcome Pack |