Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4 to 12%
Le pack de bienvenue Bis-Tris Midi NuPAGE fournit tous les gels, tampons et réactifs NuPAGE nécessaires pour commencer à utiliser la cuve à gel midi SureLock Tandem.
810.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Cuve à gel midi en tandem SureLock |
---|---|
Pourcentage de gel | 4 à 12% |
Dimensions de gel | Midi |
GelThickness | 1,0 mm |
Type de gel | Bis-Tris |
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104619
|
Invitrogen™
STM4003 |
12 + 2 puits |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17184609
|
Invitrogen™
STM4001 |
20 puits |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194609
|
Invitrogen™
STM4002 |
26 puits |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le pack de bienvenue Bis-Tris Midi NuPAGE fournit tous les gels, tampons et réactifs NuPAGE nécessaires pour commencer à utiliser la cuve à gel midi SureLock Tandem. La cuve à gel midi en tandem Surelock permet de réaliser rapidement l'électrophorèse des gels midi à l'aide d'un tampon minimal (∼ 520 ml/gel) dans un système sans fuite. Avec un temps de configuration de ∼ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l'électrophorèse d'un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets.
Contenu du pack de bienvenue NuPAGE Bis-Tris Midi :
• Cuve à gel midi en tandem SureLock (STM1001)
• Gels midi NuPAGE Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de migration NuPAGE MES SDS, 20X (NP0002)
• Tampon d’échantillon NuPAGE LDS, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos de la cuve à gel midi en tandem SureLock
La cuve à gel midi en tandem SureLock permet l’électrophorèse rapide des gels midi à l’aide d’un tampon minimal (∼520 ml/gel) dans un système sans fuite. Avec un temps de configuration de ∼ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. La cuve est compatible avec tous les gels midi prémoulés Invitrogen ainsi qu’avec les cassettes de gels midi.
À propos des gels midi NuPAGE Bis-Tris
Les gels de protéines midi Bis-Tris sont des gels prémoulés de polyacrylamide conçus pour permettre une séparation optimale d’une large gamme de protéines dans des conditions de dénaturation. Contrairement aux gels midi Tris-Glycine traditionnels, les gels midi NuPAGE Bis-Tris disposent d’un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels midi NuPAGE Bis-Tris pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est cruciale. Utilisez également des gels midi NuPAGE pour obtenir des résultats optimaux pendant l’utilisation quotidienne.
Transfert et détection
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) et pour un transfert humide traditionnel, le module de transfert midi en tandem Surelock (STM2001). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Cuve à gel midi en tandem SureLock | |
Midi | |
Bis-Tris | |
1 pack de bienvenue |
4 à 12% | |
1,0 mm | |
NuPAGE™ | |
Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |