Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 12%
Le Welcome Pack Bis-Tris NuPAGE contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell.
644.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | minicellule XCell SureLock |
---|---|
Pourcentage de gel | 4 à 12% |
Dimensions de gel | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Type de gel | Bis-Tris |
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17739893
|
Thermo Scientific™
NP032D |
10 puits |
644.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17749893
|
Thermo Scientific™
NP032E |
12 puits |
644.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17759893
|
Thermo Scientific™
NP032F |
15 puits |
644.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le Welcome Pack Bis-Tris NuPAGE contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
The NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack contains:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE Bis-Tris mini gels (2 boxes, 20 gels)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Sample Reducing Agent, 10X (NP0009)
• PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 to 250 kDa (26619)
About the XCell SureLock Mini-Cell
The XCell SureLock Mini-Cell is a vertical mini-protein gel electrophoresis system compatible with all Invitrogen mini precast gels and Surecast handcast gels. The Mini-Cell is simple, sturdy, and easy to use. Each XCell SureLock Mini-Cell can accommodate up to two gels per run. Run times may vary depending on buffer conditions and power supplies used.
About NuPAGE Bis-Tris gels
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein gels are precast polyacrylamide gels designed to give optimal separation of a wide range of proteins under denaturing conditions. Unlike traditional Tris-glycine gels, NuPAGE Bis-Tris gels have a neutral pH environment that minimizes protein modifications. Use NuPAGE Bis-Tris gels for preparing proteins for sequencing, mass spectrometry, and any other techniques where protein integrity is crucial. Also, use NuPAGE gels for optimal results during day-to-day use.
Transfer
For transferring your proteins to a membrane, we recommend using for NuPAGE Transfer Buffer (NP0006) for traditional wet transfer using the XCell II Blot Module (EI9051). Alternatively, rapid semi-dry transfer can be performed using the Invitrogen Power Blotter or rapid dry transfer using the iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001).
Spécification
minicellule XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris | |
NuPAGE™ | |
Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |
4 à 12% | |
1,0 mm | |
3,5 à 260 kDa | |
1 Welcome Pack |