Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale.
259.00€
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
À utiliser avec (équipement) XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Pourcentage de gel 8%
Dimensions de gel Midi
Gel Thickness 1.0 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Puits Prix Quantité et disponibilité  
30087557
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
WG1001BX10
12 + 2 puits
259.00€
1 pièce
30088582
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
WG1003BX10
26 puits
259.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
8%
1.0 mm
3.5 to 260 kDa
Poids moléculaire
10 gels/boîte
8 cm
XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Midi
Bis-Tris
Dénaturant
NuPAGE™
Température ambiante
13 cm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm