Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Code produit. 30087557
Click to view available options
Puits:
12 + 2 puits
26 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30087557
Marque: Invitrogen™ WG1001BX10
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale.
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels NuPAGE Bis-Tris ont un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels Bis-Tris NuPAGE pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est importante.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris protein gels are precast polyacrylamide gels that provide broad molecular weight protein separation with high resolution and sample integrity. These precast gels are ideal for applications where protein integrity is crucial. Unlike traditional Tris-glycine gels, NuPAGE Bis-Tris gels have a neutral pH environment that minimizes protein modifications. Use NuPAGE Bis-Tris gels for preparing proteins for sequencing, mass spectrometry, and any other techniques where protein integrity is important.
Features of NuPAGE Bis-Tris gels include:
  • Better protein integrity—optimized sample preparation process preserves proteins
  • Wide ranges of molecular weight separation—select the right gel and running buffer for optimal separation of your proteins
  • Faster run times—get separation of your proteins in as little as 35 minutes
  • Longer shelf life—store for at least 12 months at room temperature
Choose the right NuPAGE Bis-Tris gel for your protein separation
Obtain optimal separation of your proteins by choosing the right combination of gel and running buffer. NuPAGE Bis-Tris protein gels come in four polyacrylamide concentrations: 8%, 10%, 12%, and a 4–12% gradient. Gels come in two sizes: mini (8 x 8 cm) or midi (8.7 x 13.3 cm) and either 1.0 mm (mini and midi gels) or 1.5 mm (mini gel format only) in thickness. NuPAGE Bis-Tris gels also come in multiple well formats.
NuPAGE Bis-Tris gels are formulated for denaturing gel electrophoresis applications. For optimal sample preparation, use the NuPAGE LDS Sample Buffer (Cat. No. NP0007) and NuPAGE Sample Reducing Agent (NP0004). Use NuPAGE Antioxidant (NP0005) in the running buffer to maintain the reduced state of the proteins during the run and to allow maximum band sharpness. The gels can be run using NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) to better resolve small proteins or NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) to resolve medium- to large-size proteins.
NuPAGE Bis-Tris Midi gels can be used with the XCell SureLock Midi Cell gel apparatuses (WR0100) or with the Bio-Rad Criterion Cell using our adapters (WA0999).
For transfer of proteins to a membrane, rapid semi-dry transfer can be done using the Power Blotter or rapid dry transfer using the iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001). Alternatively, traditional wet transfer can be performed using the Bio-Rad Criterion Cell and NuPAGE Transfer buffer (NP00061).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
À utiliser avec (équipement) XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Pourcentage de gel 8%
Dimensions de gel Midi
Gel Thickness 1.0 mm
Type de gel Bis-Tris
Volume de chargement des échantillons 45 μL + 15 μL
Plage de séparation 3.5 to 260 kDa
Type de séparation Dénaturant
Puits 12 + 2 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Gamme de produits NuPAGE
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 13 cm
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.