Learn More
Thermo Scientific™ Rack verrouillable universel Nunc™ pour tubes cryogéniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 12586528
Click to view available options
Capacité:
Tubes cryogéniques de 1-2 ml
Tubes cryogéniques de 2 ml
Tubes cryogéniques de 3.6-5 ml
Tubes cryogéniques de 5 ml
Packungsgröße:
10 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12586528
Marke: Thermo Scientific™ 331825
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques. Comprend un couvercle transparent avec des options pour tubes de plusieurs tailles.
  • Non stérile
Informations de commande :
10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Pour tubes Cryobank de 2 ml, non stériles
Capacité Tubes cryogéniques de 2 ml
Quantité 10/sachet, 10/boîte
Type Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet)
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt