Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System
Code produit. p-9327012
Click to view available options
Couches de plateaux:
2
10
Surface de culture:
1264 cm²
6320 cm2
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Code produit. 17160336
Marque: Thermo Scientific™ 140471
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système Nunc Standard Closed Cell Factory, 2 couches, offrant un système propre et fermé pour des résultats cohérents et de haute qualité dans la culture de cellules adhérentes. Ce système fermé standard prêt à l’emploi vous aidera à développer et à mettre à l’échelle rapidement votre processus grâce à des composants standard assurant l’approvisionnement.
Faites avancer votre processus de fabrication grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Closed Cell Factory™. Avoir un système propre et fermé qui fournit des résultats cohérents et de haute qualité doit être une norme parmi vos processus de culture de cellules adhérentes. Ce système fermé standard prêt à l’emploi vous aidera à développer et à mettre à l’échelle rapidement votre processus grâce à des composants standard assurant l’approvisionnement. Disponible en version à 2 et 10 plateaux.
  • Option standard de système fermé préconfiguré
  • Système Cell Factory à 2 couches
  • Prêt à l’emploi
  • Permet une mise à l’échelle rapide et facile
  • Fabriqué en stock
  • Filtre d’aération Sartopore 0,2 um
  • Connecteur Aseptiquik G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 35,1 cm
Longueur (métrique) 47,2 cm
Type de produit Flacon de culture
Plage de températures (métrique) 0° à 60 ° C
Largeur (métrique) 37,9 cm
Concept écologique Less waste, renewable material
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Surface de culture 1264 cm²
Traitement de surface Nunclon Delta
Volume (métrique) de travail 400 ml
Couches de plateaux 2