Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser Nunc™ pour récipients Nunc
Contiennent des échantillons avec bouchons à clipser Thermo Scientific™ Nunc™ pour récipients Nunc. Ces bouchons sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
529.00€ - 541.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon pour tube cryogénique |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Non stérile |
Gamme de produits | Nunc™ |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311765
|
Thermo Scientific™
536617 |
Récipients de 12,5, 20 et 30 ml |
529.00€
4000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10479462
|
Thermo Scientific™
536684 |
Récipients de 50 ml |
541.00€
2400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Contient ds échantillons avec bouchons à clipser pour récipients Nunc Thermo Scientific™ Nunc™ Ces bouchons sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
- Polyéthylène
- non stériles
- Convient aux récipients de 12,5 à 50 ml
Spécification
Bouchon pour tube cryogénique | |
Polyéthylène | |
Nunc™ |
Oui | |
Non stérile |