Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Choisissez la taille et les options de conditionnement pour faire avancer vos recherches en toute confiance. Saviez-vous que nous proposons maintenant de NOUVELLES pipettes sérologiques qui offrent une meilleure qualité et une réduction des coûts ?
Marque: Thermo Scientific™ 170367
63.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-14
Utilisez le code promo "21632" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21632
Description
Faites votre choix parmi les diverses options de tailles et de conditionnements pour faire progresser vos recherches en toute confiance grâce aux pipettes sérologiques Thermo Scientific™ Nunc™. Ces pipettes en plastique précises et jetables sont bouchées et stérilisées.
Produit alternatif
Essayez les NOUVELLES pipettes sérologiques Thermo Scientific Nunc avec des spécifications de qualité améliorées et un prix catalogue réduit. Commander dès maintenant
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Polystyrène 100 % vierge pour une clarté maximale
- Certifiées apyrogènes
- Graduations transparentes proéminentes avec des marquages d’échelle faciles à lire
- Pointe de pipette ne gouttant pas pour plus de précision
- Conditionnement à code couleur pour une plus grande facilité de tri et de choix de la taille correcte
- Options de conditionnement qui s’adaptent à tous les laboratoires
- Emballage individuel, film en plastique / papier ou en plastique, à décoller ou percer par pression pour une ouverture facile
- Conditionnées en vrac pour une utilisation fréquente, ce qui réduit les déchets d’emballage
- Plusieurs tailles pour une utilisation dans un large éventail d’applications
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
En PS | |
50/emballage ; 200/boîte | |
10 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.