Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Description
Les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ avec des dimensions standard ANSI™ sont optimisées pour les applications de biologie moléculaire à l’aide d’instruments robotiques.
Boîtes rectangulaires à 1, 4 et 8 puits
- La boîte à 1 puits est idéale pour les applications de screening haut débit (HTS) utilisant des boîtes de Pétri.
- Les boîtes à 4 et 8 puits sont idéales pour la compartimentalisation des dosages et les sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde.
- La boîte à 4 puits peut accueillir quatre lames de verre pour le stockage.
Format à 1 puits
- Format de plaque pratique pour la culture cellulaire
- Applications HTS sur boîtes de Pétri
Formats à 4 et 8 puits
- Compartimentalisation des dosages
- Sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde
- Lavage de bandelettes de Western blot
- Boîte à 4 puits pouvant accueillir quatre lames de verre
- Utile dans tous les domaines de la culture cellulaire, y compris dans l’évolution et le clonage
Informations relatives à la commande :
Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Nbre de puits | 1 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Volume total (métrique) du puits | 90 ml |
| Type de puits | Rectangular |
| Comprend | Couvercle |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 10 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.