Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Description
Cultivez des cellules à reproductibilité élevée en utilisant les flacons rotatifs Thermo Scientific™ Nunc™ en polystyrène hautement fiables. Développés pour certaines applications comme la production industrielle de vaccins, d’anticorps monoclonaux et de produits biothérapeutiques. Les flacons rotatifs Nunc PS sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma et respectent le niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
Caractéristiques :
- La conception monobloc sans soudure réduit la possibilité de fuite à travers une soudure.
- Des renfoncements superficiels et en profondeur permettent une excellente manipulation manuelle et automatique.
- Le processus de fabrication exclusif permet une plus grande résistance aux impacts
- Le modèle doté de surfaces verticales élargies facilite le vidage et réduit la rétention de produit
Recommandé dans les cas suivants :
- Croissance de cultures cellulaires
- Production de vaccins
- Production d’anticorps
Spécification
Spécification
Surface du flacon | Surface lisse, renfoncement peu profond |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Expansion de culture cellulaire, Production de vaccins, Production d’anticorps, Vaccine Production, Antibody Production |
Matériau | Polystyrène |
Nbre par carton | 20 |
Nb par paquet | 2 |
Conditionnement | 2/sachet, 20/boîte |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 850 cm2 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1052038 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | 183302 |
1054554 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | 183302 |
1052037 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | 183302 |
1051523 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | 183302 |
1181919-COC | Certificat de conformité | 13/04/2017 | 183302 |