Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de culture cellulaire en polycarbonate Nunc™ dans des plaques multipuits
Description
Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement de matrice en cas dʼutilisation dʼinserts avec membrane en polycarbonate en boîtes multipuits Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :
- Traitement Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta et test d’adhérence cellulaire
- Les onglets facilitent la préhension et la manipulation
- Non toxiques et apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Conditionnés en sachets refermables
Spécification
Spécification
| Description | Inserts de culture cellulaire en polycarbonate avec porosité de 3 microns dans une plaque à 12 puits |
| Inserts par plaque | 12 |
| Surface de culture | 1,13 cm2 |
| Matériau | PC (membrane) |
| Volume (métrique) utile | 1,1 ml |
| Densité des pores | < 1,7 x 10^6 |
| Porosité | 3 μm |
| Type | Insert de culture |
| À utiliser avec | Boîte multi-puits 12 |
| Nb par paquet | 12 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.