Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Nunc™
Préparez des échantillons dans des environnements hospitaliers, des sciences alimentaires ou de pharmacologie avec les boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 263991
157.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.47200kg
Description
Préparez des échantillons dans des environnements hospitaliers, des sciences alimentaires ou de pharmacologie avec les boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™. Conçues pour optimiser les applications de culture cellulaire et les types de cellules, ces boîtes sont disponibles avec une grille moulée et fournissent de bons résultats dans les distributeurs automatiques en raison de leur planéité complète et de leur hauteur uniforme.
- Pour la culture de bactéries, des champignons et autres microorganismes
- Fabriquées en polystyrène à transparence optique de haute qualité, avec couvercle
- Dotées de bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
- Ventilation pour des échanges gazeux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Plat | |
PS | |
Stérile | |
Boîte de Pétri | |
320 | |
15 mm | |
90 mm |
58 cm2 | |
Rond | |
Nunclon Delta | |
1 | |
20 | |
0,60 in |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.