Learn More
Thermo Scientific™ Flacons rotatifs en PETG Nunc™
Description
Augmentez la croissance cellulaire et le rendement des produits tout en éliminant la nécessité dʼachats dʼéquipements de production supplémentaires ou augmentez le rendement grâce aux flacons rotatifs en PETG Thermo Scientific™ Nunc™. Pratiquement incassables, ces flacons sont en PETG, ce qui offre une garantie supplémentaire de sécurité pour les contenus précieux lors des applications de laboratoire et à lʼéchelle industrielle (telles que les vaccins, la croissance de cultures cellulaires et la production dʼautres éléments biologiques).
- Moulés en PETG durable
- Peuvent être congelés jusquʼà -40°C — avec prise en charge des méthodes de libération de congélation / décongélation cellulaire, ce qui diminue la dépendance à la trypsine
- Fournissent des solutions à toutes les échelles grâce à une large plage de surfaces (de 1 050 cm2 à 4 200 cm2
- Permettent de réduire les efforts du poignet et dʼaugmenter la productivité grâce aux bouchons ergonomiques à fermeture rapide
- Peuvent faire lʼobjet dʼun traçage par numéro de lot apposé sur chaque flacon
- Croissance de cultures cellulaires
- Production de vaccins
- Production d’anticorps
Specifications
Specifications
Surface du flacon | Plissée |
Couleur | Transparent |
Description | 1760-20 |
Matériau | PETG |
Nbre par carton | 20 |
Nb par paquet | 20 |
Conditionnement | 20/boîte |
Surface de croissance cellulaire | 1700 cm2 |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.