Learn More
Thermo Scientific™ Flacons rotatifs en PETG Nunc™ Code produit.: 10596895
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons rotatifs en PETG Nunc™
Code produit. 10596895
4200 cm 2, Plissée, 22/boîte
Click to view available options
Surface de croissance cellulaire:
1050 cm 2
1700 cm2
1800 cm 2
2100 cm 2
4200 cm 2
Surface du flacon:
Lisse
Plissée
Conditionnement:
20/boîte
22/boîte
5/manchon, 20/boîte
Code produit. 10596895
Marque: Thermo Scientific™ 426022
Expédition estimée: 01-07-2025
Augmentez la croissance cellulaire et le rendement des produits tout en éliminant la nécessité dʼachat dʼéquipements de production supplémentaires ou augmentez le rendement.
Augmentez la croissance cellulaire et le rendement des produits tout en éliminant la nécessité dʼachats dʼéquipements de production supplémentaires ou augmentez le rendement grâce aux flacons rotatifs en PETG Thermo Scientific™ Nunc™. Pratiquement incassables, ces flacons sont en PETG, ce qui offre une garantie supplémentaire de sécurité pour les contenus précieux lors des applications de laboratoire et à lʼéchelle industrielle (telles que les vaccins, la croissance de cultures cellulaires et la production dʼautres éléments biologiques).
Caractéristiques principales :
  • Moulés en PETG durable
  • Peuvent être congelés jusquʼà -40°C — avec prise en charge des méthodes de libération de congélation / décongélation cellulaire, ce qui diminue la dépendance à la trypsine
  • Fournissent des solutions à toutes les échelles grâce à une large plage de surfaces (de 1 050 cm2 à 4 200 cm2
  • Permettent de réduire les efforts du poignet et dʼaugmenter la productivité grâce aux bouchons ergonomiques à fermeture rapide
  • Peuvent faire lʼobjet dʼun traçage par numéro de lot apposé sur chaque flacon
Recommandé dans les cas suivants :
  • Croissance de cultures cellulaires
  • Production de vaccins
  • Production d’anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Plissée
Couleur Transparent
Description 4260-22
Matériau PETG
Nbre par carton 22
Nb par paquet 22
Conditionnement 22/boîte
Surface de croissance cellulaire 4200 cm 2
Closure Included Oui
Graduated Oui
Forme Rond
Type de produit Flacon rotatif
Type de bouchon Ergonomique Quick-Action
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1418298 Type de certificatCertificat de traitement Date02/01/2025 Catalog Number4260-22
Numéro de lot1418155 Type de certificatCertificat de traitement Date30/12/2024 Catalog Number4260-22
Numéro de lot1418298 Type de certificatCertificat de conformité Date13/12/2024 Catalog Number4260-22
Numéro de lot1305549 Type de certificatCertificat de conformité Date09/12/2024 Catalog Number4260-22
Numéro de lot1285149 Type de certificatCertificat de conformité Date09/12/2024 Catalog Number4260-22
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons rotatifs en PETG Nunc™ >