Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tubes Cryobank non codés Nunc™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4534270
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
5 ml
Couleur de bouchon:
Transparent
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
En portoirs, 48
En rack, 96 x 10
En rack, 96 x 10
En vrac, 11 sachets de 48 tubes/boîte
En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte
Rack, 96 x 2
Conditionnement:
480 pièces
528 pièces
960 pièces
Code produit. 10044632
Marque: Thermo Scientific™ 374083
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faites passer le stockage cryogénique traditionnel à la puissance supérieure avec des racks de la taille d’une microplaque standard, disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard.
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank, compatibles avec l’équipement de bouchage / débouchage et les options d’étiquetage. Les produits Cryobank sont disponibles dans une gamme de volumes de 0,5 L à 5,0 L, et complétés par une gamme de certifications.
Suivi en toute sécurité
  • La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
Format de stockage optimisé
  • Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
  • Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
  • Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
  • La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
  • Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
  • Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
  • Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
  • Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les boîtes de flacons comprennent un tournevis manuel noir, réf 369643
Couleur de bouchon Transparent
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène (capuchon)
Stérilité Stérile
Type Systèmes de flacons non codés Cryobank
Codage Aucun
Type de flacon Cryobank
Couleur Transparent (fermeture)
Conditionnement Rack, 96 x 2
Nb par paquet 192
Nbre par carton 192
Gamme de produits Nunc
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.