Learn More
Thermo Scientific™ Plaques multipuits Nunc™ avec surface UpCell™
Permet la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour préserver la viabilité des cellules et les protéines de surface.
341.00€ - 345.00€
Spécification
Type | Multi Dish |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Nbre par carton | 6 |
Couleur | Transparent |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10616234
![]() |
Thermo Scientific™
174898 |
48 | 1,1 cm2 |
345.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10532204
![]() |
Thermo Scientific™
174899 |
24 | 1,9 cm2 |
344.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10288143
|
Thermo Scientific™
174900 |
12 | 3,5 cm2 |
341.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10542204
![]() |
Thermo Scientific™
174901 |
6 | 9,6 cm2 |
341.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour collecter les cellules en suspension ou sous forme de feuille cellulaire à l’aide d’une membrane de support.
Caractéristiques :- L’hydrophilicité de la surface UpCell change avec la température externe, ce qui permet aux cellules de se détacher
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser des enzymes de dissociation, cela garantit des protéines de surface intactes
- Il n’y a pas besoin de grattage physique, cela entraîne une viabilité cellulaire élevée
- Les membranes de support incluses dans les plaques à 6 puits permettent la récolte des tapis cellulaires
- Code-barres personnalisé disponible
- Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de fabrication
Recommandées dans les cas suivants :
- Passage de culture
- Analyses des cellules simples ultérieures (par ex., cytométrie en flux)
- Modélisation tissulaires en 3D pour la transplantation
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Multi Dish | |
6 | |
Stérile |
1 | |
Transparent | |
Rectangular, Flat Bottom (F-well) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Pour la recherche et à usage unique uniquement