Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à fond rond (U) à 96 puits, surface pour culture tissulaire, boîte de 1
BIOPHARMA
Idéales dans une grande variété d’applications, notamment les expériences de clonage et les systèmes analytiques basés sur la culture tissulaire
Marque:  Thermo Scientific™ 163320
144.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10344311
  • 217.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Les microplaques Nunc Thermo Scientific™ dotées d’une surface Nunclon Delta sont idéales pour une grande variété d’applications, notamment pour les expériences de clonage et les systèmes analytiques basés sur la culture tissulaire. Les produits Thermo Scientific Nunc de culture cellulaire offrent des solutions en matière de croissance et d’analyse cellulaire et sont employés par les chercheurs du monde entier depuis 1953. Une large gamme de surfaces et de traitements de culture répond à tous vos besoins en termes de recherche cellulaire élémentaire ou avancée.
  • Couvercles à ajustement serré réduisant l’évaporation
  • Empilable
  • Stérilisation par rayonnement
  • Anneaux de condensation contrôlant l’évaporation et retenant le condensat
  • Couvercles quadrillés pour prévenir toute inversion accidentelle
  • Dimensions : 86 × 128 mm
Informations relatives à la commande :
Conditionnement individuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Avec couvercle
1 / paquet ; 50 / boîte
Transparent
Polystyrène
96
Nunclon Delta
50
50 / carton
Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité
8 × 12
Nunc™
Microplaque
300 μl
Stérile
U
1
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque à fond rond (U) à 96 puits, surface pour culture tissulaire, boîte de 1 > Avec couvercle, 96 puits, à fond rond, 50 / boîte.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.