Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Couleur : Transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
200.00€ - 534.00€
Spécification
Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
---|---|
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 × 12 |
Gamme de produits | Nunc™ |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10212811
|
Thermo Scientific™
167008 |
96 | 1 Microplate | 50 Microplates |
200.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10567131
|
Thermo Scientific™
161093 |
96 | 10 Microplates | 160 Microplates |
534.00€
160 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles | |
Avec couvercle | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
400 μl | |
Stérile | |
Plat |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) | |
8 × 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
96 | |
Traitement Nunclon Delta |