Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Nb par paquet:
1 microplaque
10 Microplaques
Nbre par carton:
160 microplaques
50 microplaques
Conditionnement:
160 pièces
50 pièces
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Description | Plaque Nunclon Delta 96 puits de type F transparente stérile avec couvercle (10 / paquet, 160 / boîte) |
| Array | 8 × 12 |
| Conditionnement | 10 sachets, 160 boîtes |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Type de jupe | Bride haute |
| Afficher plus |