Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque 96 puits Nunc™ MicroWell™, traitée au Nunclon Delta, à fond plat
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
279.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
10 / paquet ; 160 / boîte
1 / paquet ; 50 / boîte
Description
Assurez-vous des résultats constants et fiables grâce aux plaques Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ noires et blanches en polystyrène de haute qualité. Les plaques noires et blanches, optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides, sont conçus pour les principales applications d’imagerie. Disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
- Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
- Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
- Code-barres personnalisé disponible
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) |
Certifiés | Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 × 12 |
Conditionnement | 1 / paquet ; 50 / boîte |
Gamme de produits | Nunc™ |
Couleur | Noir |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | Polystyrène |