Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits, surface revêtue de poly-D-lysine, lot de 5
Code produit. 10749524
Click to view available options
Quantité:
Boîte de 20
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 10749524
Marque: Thermo Scientific™ 152039
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couleur : transparente ; couvercle : avec couvercle
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
  • Fabrication aseptique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à puits 96F, poly-D-lysine, transparente, avec couvercle
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 400 μl
Type Microplaque
Quantité Boîte de 20
Nb par paquet 5
Nbre par carton 20
Couleur Transparent
Traitement de surface Poly-D-lysine
Stérilité Fabrication aseptique
Nbre de puits 96
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 × 12
Gamme de produits Nunc
Conditionnement 5/sachet, 20/boîte
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Type de puits Plat
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.