Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage pour microplaques en plastique Nunc™
Garantissez un stockage pratique et un transport en toute sécurité des échantillons dans des microplaques, des plaques à puits profonds et des racks Cryobank à l’aide de racks de stockage en plastique Nunc.
149.00€ - 511.00€
Spécification
Type de produit | Rack de microplaques |
---|---|
Couleur | Vert |
Matériau | Polypropylène, métal |
Forme | Rectangle |
Code produit | Marque | Array | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10662301
|
Thermo Scientific™
344260 |
10 de hauteur | Rack de microplaques |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10741234
|
Thermo Scientific™
344280 |
10 x 5 | Rack, microplaque |
494.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12736558
|
Thermo Scientific™
344380 |
5 x 5 | Rack, microplaque |
511.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Garantissez un stockage pratique et un transport en toute sécurité des échantillons dans des microplaques, des plaques à puits profonds et des racks Cryobank à l’aide de racks de stockage en plastique Thermo Scientific™ Nunc. Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d'ADN et d'ARN, ainsi que des composés pour le screening haut débit.
- Conception horizontale adaptée à l’incubateur ainsi qu’aux congélateurs-coffres et congélateurs verticaux.
- La barre de maintien garde les plaques fermement en place.
- Les poignées sur le dessus et sur le côté facilitent le transport.
- La barre de verrouillage maintient fermement les plaques.
- Les racks conviennent pour la congélation jusqu’à -80°C.
- Ne pas utiliser les racks dans de l’azote liquide ou de la vapeur d’azote.
Garantie:
90 jours
Spécification
Rack de microplaques | |
Vert | |
Polypropylène, métal | |
Rectangle |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.