Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Latch Rack for 1.8 mL Externally-Threaded Universal Tubes
Versatile tubes for use inside a large storage system, or in smaller scale for traditional cryostorage in dewars.
Marque: Thermo Scientific™ 331830-BR
189.99 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Évolutifs
- Tubes et racks idéaux pour une utilisation à plus bas débit comme à haut débit
- Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
- Utilisation possible dans des boîtes de cryostockage traditionnelles pour arrangements 10 x 10
- Filetages externes limitant la contamination
- Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
Conception novatrice du bouchon universel
- Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
- Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatiques
- Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
- Disponible avec un code-barres 2D unique, à liaison permanente, gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
- Lecteurs de codes-barres 2D capables de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
- Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
- 374502NOV est doté d’un code-barres 1D (linéaire) et lisible à l’œil nu sur le côté qui correspond au code-barres 2D sur le fond de chaque tube
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour vérifier la lisibilité des identifiants
- Codes-barres vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité de 106 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
Spécification
2D, linéaire, lisible à l’œil nu | |
Rack à verrouillage à code-barres Nunc | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
Tubes universels à filetage externe | |
1/Paquet, 10/Carton |
1,8 ml (tube) | |
Beige | |
Cryobank | |
10 racks vides | |
Non stérile |