Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Nunc™ Lab-Tek™
Effectuez des cultures de champignons, de bactéries et dʼautres micro-organismes grâce aux boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marque: Thermo Scientific™ 4021
994.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 11.98000kg
Description
Effectuez des cultures de champignons, de bactéries et dʼautres micro-organismes grâce aux boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
- Disponibles avec une grille moulée
- Parfaites pour les distributeurs automatiques
- Boîte de contact utile pour lʼéchantillonnage au sein dʼenvironnements hospitaliers et dans les secteurs de la science alimentaire et de lʼindustrie pharmaceutique
- Compatibles avec les systèmes automatisés
Spécification
Ventilées sans bague d’empilage | |
79 cm2 | |
Boîte de Petri | |
Ventilées |
Plat | |
Carrées | |
1 |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.