Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Cultivez des cellules directement sur des lames grâce au système de chambre de culture sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Marque:  Thermo Scientific™ 154461
Code produit. 10030641
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Cultivez, colorez et examinez les cellules directement sur la Lab-Tek™ II Chamber Slide™ de Thermo Scientific™ Nunc™ qui consiste en une chambre amovible en polystyrène fixée à une lame de verre standard. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits.
  • Totalement stérile et disponible en configurations à 1, 2, 4 ou 8 puits
  • Un couvercle à onglets se place sur la chambre pour permettre les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
  • Le séparateur de lame (inclus) facilite la séparation de la chambre et de la lame
  • Une zone d’écriture Superfrost™ facilite l’étiquetage
  • Lame de microscope non fluorescente en verre avec coins arrondis
  • Adhésif biocompatible
  • Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame
  • Traitée pour une excellente adhérence et croissance des cellules
  • Séparateur de lames inclus dans chaque paquet
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
Inclut :
outil de retrait
Remarque :
Superfrost™ est une marque déposée de Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2
PS
Culture cellulaire
1.0 à 2.0 ml
16
Stérile
4.0 cm²
Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles
Verre RS
Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le côté pour les manipulations aseptiques
74 x 25 mm
Transparent
Nom du produit
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ > 2-puits; volume de travail : 1,0 à 2,0 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.