Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Réalisez des cultures cellulaires directement sur des lames grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence de cellules.
Marque:  Thermo Scientific™ 177453
Code produit. 12892784
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réalisez des cultures cellulaires directement sur les lames de microscope grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence monocellulaires.
Chambre SlideFlask (illustrée avec un bouchon noir sur la photo)
  • Emploie une lame en polystyrène traitée pour la culture tissulaire, fixée sur un flacon de 18 × 50 mm via un soudage par ultrasons— permettant une incubation à long terme, sans aucune fuite
  • La partie supérieure, c’est-à-dire le flacon, se désolidarise facilement après la culture—en libérant la lame pour un examen au microscope
  • certifié Nunclon Delta
  • Lamelle disponible (171862)
Chambre Flaskette (illustrée avec un bouchon blanc)
  • Lame en verre dotée d’un joint d’étanchéité en silicone et d’une partie supérieure (flacon) de 20 × 50 mm
  • Peut être hermétiquement fermé pour exclure l’air—, utile lorsque l’on incorpore les cellules dans la résine pour la microscopie électronique
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1
10,0 cm2
Culture cellulaire
2,5-5,0 ml
16
Transparent
Flaskette
Verre
Avec bouchon solide noir, non ventilé
Stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.